ABE23
Anti-Gdown1 Antibody
from sheep, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Myocardial zonula adherens protein, GRINL1A upstream protein, Gup, Gdown1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2M(81488)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HeLa cells. (Price, D., et al. (2012). Cell. 45(1):38-50.)
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gdown1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1