Documentos Principais
C5488
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Channel (α1G Subunit) (T-type Voltage-Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 5-10 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
The antibody specifically recognizes a splice variant of α1G.
Imunogênio
synthetic peptide derived from the rat α1G calcium channel subunit conjugated to KLH.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tsuyako Ohkubo et al.
International journal of oncology, 41(1), 267-275 (2012-04-04)
T-type voltage-gated Ca2+ channels have unique electrophysiological properties, suitable for generating Ca2+ oscillations and waves and thus controlling the proliferation of various tumor cells. In the present study, we investigated the role of Cav3.1, a candidate tumor suppressor gene, in