SML0385
ML218
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-N-[[(1α,5α,6-exo,6α)-3-(3,3-dimethylbutyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl]methyl]benzamide, CID 45115620, VU0413807, VU0424199-1
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CCN1C[C@H]2C(CNC(=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3)[C@H]2C1
InChI
1S/C19H26Cl2N2O/c1-19(2,3)4-5-23-10-16-15(17(16)11-23)9-22-18(24)12-6-13(20)8-14(21)7-12/h6-8,15-17H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)/t15-,16-,17+
chave InChI
GSJIGYLGKSBYBC-OSYLJGHBSA-N
Aplicação
- T-type channel blocker to test its effect on the nociceptive behavior associated with homocysteinemia rats
- T-type voltage-sensitive calcium channel (VSCC) inhibitor in osteoblasts
- T-type calcium channel blocker to test its effect on the viability of neural progenitor cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.