A0231
AS 604850
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI3Kγ inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)Oc2ccc(cc2O1)\C=C3/SC(=O)NC3=O
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4-
chave InChI
SRLVNYDXMUGOFI-YWEYNIOJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology