SML1735
PFM01
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-5-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]-3-(2-methylpropyl)-2-thioxo-4-thiazolidinone, 5-(4-Hydroxybenzylidene)-3-isobutyl-2-thioxothiazolidin-4-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(/C=C2SC(N(CC(C)C)C\2=O)=S)C=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3