H0790
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H76N14O14
Peso molecular:
1097.22
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nome do produto
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
solubilidade
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Abz-Ala-Arg-Val-Nle-Tyr(NO2)-Glu-Ala-Nle-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Outras notas
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?