Key Documents
SCP0165
Sigma-Aldrich
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H53N7O13S1
Peso molecular:
847.93
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥73%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
Aplicação
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3