C-39438
Adipocyte Nutrition Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-27431
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 vial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27431
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.