C-27431
Adipocyte Nutrition Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39438 or C-39439
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39438 or C-39439
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.