C271
CX546
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(1,4-Benzodioxan-6-ylcarbonyl)piperidine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
chave InChI
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?