SML2646
CX614
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,6a,7,8,9-Hexahydro-11H-1,4-dioxino[2,3-g]pyrrolo[2,1-b][1,3]benzoxazin-11-one, 2H,3H,6aH-Pyrrolidino[2",1"-3′,2′]1,3-oxazino[6′,5′-5,4]benzo[e]1,4-dioxan-10-one, BDP 37, BDP-37, CX 614, CX-614, LiD 37
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21C(Oc3c(cc4c(c3)OCCO4)C2=O)CCC1
InChI
1S/C13H13NO4/c15-13-8-6-10-11(17-5-4-16-10)7-9(8)18-12-2-1-3-14(12)13/h6-7,12H,1-5H2
chave InChI
RQEPVMAYUINZRE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)