C2436
Cytochrome c from Saccharomyces cerevisiae
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
Formulário
powder
peso molecular
12,588 Da
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.