C1985
Anti-Clathrin Light Chain antibody, Mouse monoclonal
clone CON.1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-LCB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CON.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25-36 kDa (doublet)
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, yeast, rat
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole rat brain homogenate
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLTA(1211) , CLTB(1212)
mouse ... Clta(12757) , Cltb(74325)
rat ... Clta(83800) , Cltb(116561)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Microarrary
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole rat brain homogenate
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade