C1639
Colagenase
0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
0.2-1.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves