C1622
Cyclohexanone Monooxygenase from Acinetobacter sp.
≥12 U/mL, ammonium sulfate suspension, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
concentração
≥12 U/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions