C0742
CKI-7 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, CK1 inhibitor
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-5-chloroisoquinoline-8-sulphonamide dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
CKI-7 dihydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light tan
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2ccncc12
InChI
1S/C11H12ClN3O2S.2ClH/c12-10-1-2-11(18(16,17)15-6-4-13)9-7-14-5-3-8(9)10;;/h1-3,5,7,15H,4,6,13H2;2*1H
chave InChI
JUAVTXYOCISSSL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges