C0581
Monoclonal Anti-Calcineurin (β-Subunit) antibody produced in mouse
clone CN-B1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CALNB1, Anti-CNB, Anti-CNB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CN-B1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using neurons in human myenteric and prostatic ganglia
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using rat brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP3R1(5534) , PPP3R2(5535)
rat ... Ppp3r1(29748) , Ppp3r2(29749)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?