B8684
Bambuterol hydrochloride
>98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Dimethylcarbmic acid 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble ~33 mg/mL
originador
AstraZeneca
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
chave InChI
LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience