Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(C(N(CC(OCC)=O)C3=O)=O)C=C1)N(CC(OCC)=O)C4=O
InChI
1S/C22H18N2O8/c1-3-31-15(25)9-23-19(27)11-5-7-13-18-14(8-6-12(17(11)18)20(23)28)22(30)24(21(13)29)10-16(26)32-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
chave InChI
WNKQGFNIIHNGQM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)