07-482
Anti-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
E. coli
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:2000-1:10000 dilution of this lot detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Lysates from transformed E. coli.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1