B3686
BAY U6751 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2-Chlorophenyl)-1-ethyl-1,4-dihydro-6-methyl-2,3,5-pyridinetricarboxylic acid 5-isopropyl ester disodium salt hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: >8 mg/mL
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].CCN1C(C)=C(C(c2ccccc2Cl)C(C([O-])=O)=C1C([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C20H22ClNO6.2Na.H2O/c1-5-22-11(4)14(20(27)28-10(2)3)15(12-8-6-7-9-13(12)21)16(18(23)24)17(22)19(25)26;;;/h6-10,15H,5H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QECLOEJXLYHXNF-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)