B2805
BMP6, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bone Morphogenetic Protein 6 human, BMP-6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bone Morphogenetic Protein 6 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.05-0.15 μg/mL ED50
peso molecular
30–38 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP6(654)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?