B1434
BMP7, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Bone Morphogenetic Protein 7 human, BMP-7, OP-1, Osteogenic protein 1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bone Morphogenetic Protein 7 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.2-0.6 μg/mL ED50
peso molecular
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP7(655)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?