B0189
Casticin
from Vitex trifolia, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4′-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Vitex trifolia
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
chave InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)