Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
AV42323
Sigma-Aldrich
Anti-SLC38A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-G17, Anti-SN1, Anti-Solute carrier family 38, member 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
rabbit, mouse, horse, human, pig, bovine, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC38A3(10991)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC38A3
Ações bioquímicas/fisiológicas
As a sodium-dependent amino acid/proton antiporter, SLC38A3 mediates electrogenic cotransport of glutamine and sodium ions in exchange for protons. It also recognizes histidine, asparagine and alanine. It may mediate amino acid transport in either direction under physiological conditions and£íay play a role in nitrogen metabolism and synaptic transmission.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GNQRVEDPARSCMEGKSFLQKSPSKEPHFTDFEGKTSFGMSVFNLSNAIM
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3