CLS431412
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 500 mL funnel, diam. 63 mm
Sinônimo(s):
filter accessory
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Corning® square glass fiber prefilter, for the 500 mL funnel, diam. 63 mm
Materiais
glass fiber membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431412
Diâmetro
63 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)