BR463036
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 63 mm
Sinônimo(s):
Filter, Rubber gasket
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
EPDM rubber
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 463036
tamanho
63 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR463036-10EA | 4061831866049 |