Documentos Principais
CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Sinônimo(s):
filter accessory
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Materiais
glass fiber membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 431410
Diâmetro
43 mm
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)