A9062
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate
≥95%
Sinônimo(s):
ATP, 5′-ATP-DiTris
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Fermentation)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
traços de cátion
Na: ≤0.1%
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- to treat cells for Ca2+ influx measurements in stromal interaction molecule 1 knockout (STIM1−/−) mice and in vitro chemotaxis assay for microglial migration
- supplemented in buffer C for mitochondrial respiratory control assay and complex V activity assay
- in the inhibition of silver nano particles (AgNPs) on Na+/K+-ATPase activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)