A8227
AH23848 hemicalcium salt
≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(4Z)-7-[(rel-1S,2S,5R)-5-((1,1′-Biphenyl-4-yl)methoxy)-2-(4-morpholinyl)-3-oxocyclopentyl]- 4-heptenoic acid hemicalcium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C[C@@H](OCC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)[C@H]3CC/C=C\CCC(O[Ca]OC(CC/C=C\CC[C@@H]4[C@H](OCC5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)CC([C@H]4N7CCOCC7)=O)=O)=O)[C@H]3N8CCOCC8
InChI
1S/2C29H35NO5.Ca/c2*31-26-20-27(35-21-22-12-14-24(15-13-22)23-8-4-3-5-9-23)25(10-6-1-2-7-11-28(32)33)29(26)30-16-18-34-19-17-30;/h2*1-5,8-9,12-15,25,27,29H,6-7,10-11,16-21H2,(H,32,33);/q;;+2/p-2/b2*2-1-;/t2*25-,27-,29+;/m11./s1
chave InChI
JDEBIDDIERGZQY-XVFRBOAOSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research