A7755
5α-Androstane-3α,17β-diol
Sinônimo(s):
3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane, Dihydroandrosterone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
toxicology assay: suitable
solubilidade
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3