A7107
Monoclonal Anti-AP2 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone A6/2/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AP2TF, Anti-TFAP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A6/2/2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using G361 total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFAP2A(7020)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence staining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)