Key Documents
SAB4503121
Sigma-Aldrich
Anti-CA5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CA-VA, Carbonate dehydratase VA, Carbonic anhydrase 5A, Carbonic anhydrase VA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAH5A(763)
Descrição geral
Anti-CA5A Antibody detects endogenous levels of total CA5A protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CA5A.
Immunogen Range: 171-220
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Wu Liang et al.
Urologic oncology, 32(6), 855-863 (2014-06-28)
The epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a critical step in tumor metastasis. CAV-1 has been shown to be an oncogene in bladder cancer. However, little is known about the relationship between CAV-1 and EMT in bladder cancer metastasis. Immunohistochemical analysis was