F5807
FIPI hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Fluoro-N-(2-(4-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)piperidin-1-yl)ethyl)benzamide, 5-Fluoro-2-indolyl des-chlorohalopemide hydrochloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Fc1ccc2[nH]c(cc2c1)C(=O)NCCN3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C23H24FN5O2.ClH.H2O/c24-16-5-6-18-15(13-16)14-20(26-18)22(30)25-9-12-28-10-7-17(8-11-28)29-21-4-2-1-3-19(21)27-23(29)31;;/h1-6,13-14,17,26H,7-12H2,(H,25,30)(H,27,31);1H;1H2
chave InChI
ZORDQKCXPCXYKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?