A4325
Monoclonal Anti-α-Adaptin antibody produced in mouse
clone 100/2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-AP-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
100/2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, human, rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using a crude preparation of synaptic vesicles obtained from rat cerebral cortex
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AP2A1(160)
rat ... Ap2a1(308578)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- as a positive control in immunoblotting assays
- as a primary antibody to detect AP2 levels in tetracycline-repressible stable cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3