A3010
Acylase I from porcine kidney
Grade I, lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Sinônimo(s):
Aminoacylase, N-Acylamino acid amidohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Grade I
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥1500 units/mg protein
composição
Protein, ≥60%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... ACY1(396930)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)