A2025
DL-Aspartic acid potassium salt
≥98% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-Aspartic acid potassium salt,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
TXXVQZSTAVIHFD-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.