A0233
AS605240
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(6-Quinoxalinylmethylene)-2,4-thiazolidinedione
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, faint red to orange to dark brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
chave InChI
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Aplicação
- as a phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor to study its effect on Rab5-positive early endosome (EE) vesicles.
- as a (PI3K) inhibitor to treat splenocytes for graft-versus-host disease (GVHD) induction.
- as a class 1A PI3K inhibitor to treat CD4+ T cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology