A022
1,3-Dipropyl-8-(p-sulfophenyl)xanthine
powder
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O5S/c1-3-9-20-15-13(16(22)21(10-4-2)17(20)23)18-14(19-15)11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)26/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,24,25,26)
chave InChI
IWALGNIFYOBRKC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?