X3627
Xanthine sodium salt
suitable for cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤4% methanol
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
chave InChI
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a component in superoxide dismutase (SOD)-inhibitable ferricytochrome c reduction assay
- as a component in selection of chimeric Modified Vaccinia virus Ankara (MVA)
- as a substrate in the reaction mixture for xanthine oxidase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uric acid is not a direct additive to any of the classical cell culture media. However, it is present in animal sera. Consequently, uric acid is typically present in complete serum-supplemented classical cell culture systems.