X2502
Xanthine sodium salt
≥99%
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
Impurezas
≤4% total solvent
solubilidade
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
chave InChI
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uric acid is not a direct additive to any of the classical cell culture media. However, it is present in animal sera. Consequently, uric acid is typically present in complete serum-supplemented classical cell culture systems.