90182
Nα-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, (3S)-7-Amino-1-chloro-3-tosylamino-2-heptanone hydrochloride, TLCK, Tosyl-L-lysyl-chloromethane hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?