89426
3-Sulfo-N-succinimidyl benzoate sodium salt
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(Benzoyloxy)-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid sodium salt, Benzoic acid (3-sulfo-N-succinimidyl) ester sodium salt, Benzoic acid N-hydroxysulfosuccinimide ester sodium salt
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H9NO7S.Na/c13-9-6-8(20(16,17)18)10(14)12(9)19-11(15)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
chave InChI
MDKFDOUBUQSEDS-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)