70215
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
NDA
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystals
Nível de qualidade
Impurezas
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
pf
131-133 °C (lit.)
132-135 °C
fluorescência
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
chave InChI
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde is a fluorescent derivatization agent of primary amines, amino acids, and small peptides. The reaction between the amino compounds and NDA results in highly fluorescent and stable derivative compounds.
Aplicação
Características e benefícios
- High Reaction rate.
- High Fluorescence quantum yield.
- No uncommon excitation wavelength.
- No side reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3