62143
Lincomycin hydrochloride
96.0-102.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride
Ensaio
96.0-102.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤5% water
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
chave InChI
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Lincomycin hydrochloride is effective against gram-positive bacteria.
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?