Documentos Principais
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinônimo(s):
API MS Qualification Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)