00036
ESI Tuning Mix, for Ion Trap
suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Categorias relacionadas
Componentes
- Hexamethoxyphosphazene
- Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
- Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
- 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
- Betaine
- Ammonium trifluoroacetate
Solvent composition (kg/kg):
- Acetonitrile: 93.7%
- Deionized water: 6.3%
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.