54702
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 70,000
Sinônimo(s):
FITC–DEAE–Dextran 70, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
Formulário
powder or crystals
peso molecular
average mol wt 70,000
composição
nitrogen content, 2-5%
Extensão da rotulagem
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
técnica(s)
permeability assay: suitable
fluorescência
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties