Documentos Principais
53134
Sigma-Aldrich
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Sinônimo(s):
Streptavidin Gold conjugate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
NACRES:
NA.25
forma
liquid
Nível de qualidade
tamanho de partícula
20 nm
absorção
≤3.0 at 520 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
For detection of biotinylated compounds.
forma física
in 50 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl buffer, pH 7.4 with 20% glycerol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5