S9059
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
gold conjugate
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous glycerol solution
concentração
~2.5 A520 units/mL
nominal
~10 nm (colloidal gold)
tamanho médio de partícula
8-12 nm (monodisperse)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1